주요 문서
G005163
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: hydrobenzoin, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Hydrobenzoin
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)