기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24056)
oven: 180 °C isothermal
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: hydrogen, 1 mL/min
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split liner with cup (2051001)
sample: cis fraction of partially hydrogenated vegetable oil FAMEs, prepared using Ag-ion fractionation
응용 분야
agriculture
food and beverages
법적 정보
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.