주요 문서
G005352
HPLC Analysis of Ephedrine Compounds on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 40 mM ammonium acetate in water; (90:10, A:B)
flow rate: 0.4 mL
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 150 μg/mL each in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)