주요 문서
G005490
SFC Analysis of 1-(1-Naphthyl)ethylamine Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
검사 파라미터
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: 20% methanol (0.1% MSA, methanesulfonic acid) in CO2
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
적합성
application for SFC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    1-(1-Naphthyl)ethylamine, 98%
이동상 성분
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)