주요 문서
G005589
HPLC Analysis of Prednisolone (Secondary Pharma Standard) on Ascentis® C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol:acetonitrile (50:50, A:B)
gradient: 40% B for 14 min; to 80% B in 6 min; held at 80% B for 5 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 125 μg/mL in water:acetonitrile (60:40)
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Prednisolone, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP, PhEur and BP
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)