기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium phosphate monobasic, pH 7.0 with ammonium hydroxide; [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 10% A constant; 85 to 25% B, 5 to 65% C in 6 min; 25% B, 65% C held for 5 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL each in water
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Tartrazine
Amaranth
Indigo carmine
New Coccine
Sunset Yellow FCF
Allura Red AC
Fast Green FCF
Erioglaucine disodium salt
Erythrosin B sodium salt
Phloxine B
Rose bengal
모두 보기 (11)
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.