기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 2:98 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 0.5 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
life science and biopharma
분석 메모
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of CYP2D6 Inhibitors.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Imipramine
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.