기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 20 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
The Ascentis RP-Amide is shown to be suitable for the analysis of fat soluble vitamins, alpha tocopherol (vitamin E) and cholecalciferol (vitamin D3 ).
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Vitamin D3 solution, 1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
(±)-α-Tocopherol, analytical standard
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.