기술
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: rat plasma spiked with omeprazole, phenacetin and metabolites at 2 μg/mL
SPE well plate: HybridSPE-Phospholipid, 96-well plate, 15 mg/0.8 mL (575656-U)
sample addition: 100 μL plasma to each well, followed by 300 mL of 1% formic acid in acetonitrile
elution: apply vacuum
eluate post-treatment: eluate was collected, evaporated, and reconstituted in mobile phase.
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53911-U)
mobile phase: [A] water, 10 mM ammonium formate, pH 3.4; [B] methanol, 10 mM ammonium formate, pH 3.4; (65:35, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z = 50-400
injection: 1 μL
적합성
application for HPLC
application for SPE
응용 분야
clinical
애플리케이션
분석 메모
법적 정보
분석물
SPE 튜브 또는 플레이트
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.