기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (565301-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) TFA in [B] water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 0.2 - 4 g/L in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis RP-Amide for the analysis of organic acids under 100% aqueous conditions.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Citric acid
Acrylic acid
Fumaric acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.