주요 문서
G005720
HPLC Analysis of Phenylacetic Acid on Ascentis® C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in water: acetonitrile: methanol (75: 20: 5)
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis C18 for the analysis of phenylacetic acid.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Phenylacetic acid
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)