기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 2 μL
sample: 25 mg/L in 70:30, water:methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express F5 for the efficient separation of taxols.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Baccatin III, ≥95% (HPLC)
10-Deacetylpaditaxel
Cephalomannine, ≥97% (HPLC), solid
10-Deacetyl-7-epipaclitaxel
Paclitaxel, from Taxus yannanensis, powder
7-Epipaclitaxel
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.