기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate (95:5 acetonitrile:water) pH 6.8
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 965 psi (66.5 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 100 μg/mL in 25:75, water:methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
The impact of partitioning and ion exchange in HILIC separations is demonstrated using a mixture of acidic, neutral, and basic polar compounds in this Figure. All three analytes have similar log D values, both acid and base are ionized at mobile phase pH.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.