기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 or (A) 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0; (B) IPA; (95:5, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: HSA fusion peptide 5 mg/mL (MW 75 kD, pl 5.0, HSA conjugated peptide in diabetes treatment)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.