주요 문서
G005972
Mobile Phase Optimization in the Analysis of Lysozyme on Zenix® SEC-300
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777028)
mobile phase: as indicated on figure
flow rate: 0.35 mL/min
temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: lysozyme, 1 mg/mL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)