기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777028)
mobile phase: 150 mM potassium phosphate, pH 6.8
flow rate: as indicated on figure
column temp.: ambient
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: each 1 mg/mL except uracil, 2.5 mg/mL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
분석물
설명
Thyroglobulin from bovine thyroid, powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker’s yeast (S. cerevisiae), Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Bovine Serum Albumin, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
Uracil, ≥99.0% (T)
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.