주요 문서
G006132
HPLC Analysis of Ovalbumin and BSA Charge Variants on Proteomix® SAX-NP3
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SAX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777219)
mobile phase: 20 mM Tris buffer, pH 8.0
gradient: 0 - 0.3 M NaCl in 15 min
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 1600 psi (110 bar)
detector: UV, 214 nm
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)