기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SCX NP5, 25 cm x 4.6mm I.D., 5 μm particles (Z777161)
mobile phase: (A) 10 mM monosodium phosphate:acetonitrile (56:44, v/v), adjusted to pH to 2.0 with phosphoric acid; ((B) 0.5 M NaCl/10 mM monosodium phosphate:acetonitrile (56:44, v/v), adjusted to pH to 2.0 with phosphoric acid)
gradient: 0 to 65% B in 35 min; held for 5 min; to 0% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1653 psi (114 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 235 nm
injection: 20 μL
sample: 0.325 mg/mL exenatide acetate in mobile phase A
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.