기술
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: Solid Phase Extraction
sample/matrix: urine spiked with drugs and metabolites at 300 ng/mL
SPE well plate: Supel-Select HLB 96-well plate, 60 mg/well (575662-U)
condition: 1 mL methanol followed by 1 mL water
sample addition: 1 mL hydrolyzed urine
washing: 1 mL water followed by 1 mL 25% methanol
elution: 1 mL acetonitrile
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate, pH 4.2 (adjusted with formic acid); [B] 5 mM ammonium formate in (95:5 acetonitrile:water) pH 5.2 (adjusted with formic acid)
gradient: 15% B held for 1 min, to 70% B in 2 min, held at 70% B for 7 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+) TOF, full scan, m/z 100-1000
injection: 3 μL
sample: 300 ng/mL
적합성
application for HPLC
application for SPE
응용 분야
clinical
forensics and toxicology
분석 메모
법적 정보
분석물
SPE 튜브 또는 플레이트
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.