추천 제품
Grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
농도
0.0300% (300 ppm)
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
170.6 °F
Flash Point (°C)
77 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)