Key Documents
PHL84190
Glucofrangulin B
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H28O14
CAS Number:
Molecular Weight:
564.49
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C26H28O14/c1-10-2-12-17(14(29)3-10)21(32)18-13(19(12)30)4-11(40-26(36)9-37-8-25(26,35)7-28)5-15(18)38-24-23(34)22(33)20(31)16(6-27)39-24/h2-5,16,20,22-24,27-29,31,33-36H,6-9H2,1H3/t16-,20-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
SOAOUDVXSAIAHD-XXLFKDOXSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)