주요 문서
PHL84209
Decursinol angelate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Acutilobin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H20O5
CAS Number:
Molecular Weight:
328.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)\C(=C/C)\C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-5-11(2)18(21)23-16-9-13-8-12-6-7-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/b11-5-/t16-/m0/s1
InChI key
AGABNGOXUSXQDD-XKGFZTIGSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)