주요 문서
PHL89562
Androstenedione
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Androstene-3,17-dione, Androstenedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
286.41
Beilstein:
2059239
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
mp
170-171 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Testosterone precursor and metabolite with androgenic activity.
Testosterone precursor and metabolite with androgenic activity; may increase the risk of prostate or pancreatic cancer.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.
Milli-Q® 초순수 시스템은 실험실 수돗물 내 호르몬을 포함하여 유기 오염물질이 없는 정제수를 제공하므로 가장 민감한 LC-MS/MS 분석에 적합합니다.