Key Documents
PHL89657
Epiprogoitrin potassium salt
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(S)-2-Hydroxy 3-butenylglucosinolate potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18KNO10S2
CAS Number:
Molecular Weight:
427.49
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)