PHR9036
(+)-6-Aminopenicillanic acid
reference material
동의어(들):
Ampicillin impurity A (PhEur), Sulbactam impurity B (PhEur), (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-APA
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
216.26
Beilstein:
15080
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
추천 제품
Grade
reference material
API family
flucloxacillin, oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
InChI key
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
애플리케이션
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.