주요 문서
SU860090
Supelco
Closures for Snap Ring vials
clear polyethylene cap, PTFE/red rubber, thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/red rubber
clear polyethylene cap
설명
snap cap
특징
closure type clear polyethylene snap cap
경도
60 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
피팅
thread for 11 mm snap ring
호환성
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)