주요 문서
SU860108
Supelco
Closures for Snap Ring vials
diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
material
PTFE/red rubber septum
red polyethylene cap (with 6.0 mm hole)
경도
60 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
재고 정보
not available in USA
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
직경 × 두께
11 mm × 1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)