주요 문서
Z227137
Nucleosil® Guard Column
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
Quality Level
제품 라인
Nucleosil®
특징
endcapped
포장
pkg of 4 ea
제조업체/상표
Nucleosil®
라벨링 범위
15% Carbon loading
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4.6 mm
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
호환성
for use with 3.0 to 4.6 mm column
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For all guard cartridges listed here use holder 54987
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)