product name
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
Antibodix®
제조업체/상표
Sepax 602NP5-4001C
포장
1 ea of
파라미터
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4 mm
기질
polymeric
기질 활성군
weak cation exchange phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Antibodix User Manual
법적 정보
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.