제품명
SRT® SEC-100 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
SRT®
특징
endcapped: no
포장
pkg of 1 unit
제조업체/상표
Sepax 213100-4615
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica particle platform
기질 활성군
diol bonding phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
100 Å pore size
작동 pH 범위
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
법적 정보
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.