1285829
USP
Fluticasone propionate Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
6α,9-Difluoro-17-[(methylsulfanyl)carbonyl]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17α-yle propanoate, S-Methyl 6α, 9α-difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxo-17α-propionyloxyandrosta-1,4-diene-17β-carbothioate, Ticabesone propionate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluticasone
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
F[C@]21[C@H](C[C@@]3([C@@]([C@@H](CC3C2C[C@@H](C4=CC(=O)C=CC41C)F)C)(OC(=O)CC)C(=O)SC)C)O
InChI
1S/C25H32F2O5S/c1-6-20(30)32-25(21(31)33-5)13(2)9-15-16-11-18(26)17-10-14(28)7-8-22(17,3)24(16,27)19(29)12-23(15,25)4/h7-8,10,13,15-16,18-19,29H,6,9,11-12H2,1-5H3/t13-,15?,16?,18+,19+,22?,23+,24+,25+/m1/s1
InChI key
DRXCUKXWTNOXTD-XTVONRPDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.