1357533
USP
Latanoprost Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Latanoprost acid, (5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oic acid, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid, PhXA 85
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
latanoprost
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
InChI key
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.