1441265
USP
Metoprolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(±)-N,N-Bis[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propyl](1-methylethyl)amine hydrochloride, 1,1′-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
metoprolol
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OC(COC1=CC=C(CCOC)C=C1)CN(C(C)C)CC(COC2=CC=C(CCOC)C=C2)O.Cl
InChI
1S/C27H41NO6.ClH/c1-21(2)28(17-24(29)19-33-26-9-5-22(6-10-26)13-15-31-3)18-25(30)20-34-27-11-7-23(8-12-27)14-16-32-4;/h5-12,21,24-25,29-30H,13-20H2,1-4H3;1H
InChI key
DLLKKRCTYCMVLB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable