1530004
USP
Phentolamine mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Phentolamine methanesulfonate salt, 2-(N-[m-Hydroxyphenyl]-p-toluidinomethyl)imidazoline
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
phentolamine
제조업체/상표
USP
mp
180-182 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
OGIYDFVHFQEFKQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Phentolamine Mesylate for Injection
- Phentolamine Mesylate Injection
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.