Merck
자동화 화학 합성
자동화된 화학 합성 플랫폼은 자동화 시스템을 이용하여 전체 화학 합성 공정을 수행합니다. 보다 높은 속도와 효율성으로 그리고 인간의 실수 위험을 낮추면서 다양한 화합물, 작은 분자부터 복잡한 유기 분자까지 생산할 수 있습니다.
Synple Chem과의 파트너십을 통해 우리는 화학 자동화를 제공하여 연구를 가속화합니다. Synple 자동화 합성 플랫폼은 자동화 화학 합성 및 사전 충전된 시약 카트리지로 구성되어 있습니다. 출발 물질과 적절한 시약 카트리지를 합성기에 넣기만 하면 됩니다. 버튼을 누르면 합성기가 생성물을 생성, 분리, 정제하고 자동화 세척 순서를 수행하여 다음 합성에 오염이 없도록 준비합니다. 
40개 이상의 다양한 시약이 포함된 독특한 반응 등급을 갖춘 다양한 시약 카트리지를 살펴보세요.
  • N-Heterocycle 형성 (SnAP) – 다양한 aldehyde를 N-heterocycle로 전환합니다
  • 환원성 아미노화 – aldehyde 및 ketone과 일차 및 이차 amine을 복합 amine으로 변환합니다
  • 단백질 분해제 형성 – PROTAC® 합성을 위해 설계되었으며 다양한 PEG 링커 길이 및 각각의 VHL 또는 CRBN 리간드를 이용하였습니다
  • 비오틴 태그 – 비오틴 태그를 각각 환원성 아미노화를 통해 aldehydes/ketones에 부착하거나 아실화를 통해 amine에 부착합니다
  • 미츠노부 반응 – 일차 또는 이차 alcohol의 탈수 커플링을 통한 탄소-탄소 결합을 형성합니다
  • Boc 프로텍션 – 일차 및 이차 amine의 Boc 프로텍션을 제공합니다
  • Boc 탈보호화 – amine의 Boc 프로텍션을 제거하여 유리 amine염으로 만듭니다
  • 불소화 – 일차 및 이차 alcohol을 상응하는 불소화 생성물로 변환합니다
  • Silyl 탈보호화 – silyl 보호 작용기 제거합니다
  • Amide 형성 – amine과 carboxylic acid를 커플링합니다
  • 스즈키 커플링 – aryl halide를 aryl boronic acid와 커플링합니다
  • Nosyl 프로텍션 – 일차/이차 amine염의 o-Ns 프로텍션을 제공합니다
  • Cbz 프로텍션 – 일차/이차 amine 및 amine염의 N-Cbz 프로텍션을 제공합니다
국가별 지사에 문의하기 
머크의 제품, 시스템 솔루션에 대한 더 자세한 정보를 얻거나 영업 담당자와 연락하여 견적에 대해 문의하시려면 아래 양식을 작성하여 제출해 주십시오.
관련 제품 자료
  • SnAP Reagents
    SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
  • Partial PROTACs
    Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
  • SynpleChem Brochure
외부 자료