고효율 스크리닝 (High-Throughput Screening)
고효율 스크리닝(High-Throughput Screening) 24 웰 플레이트
고효율 스크리닝(High-throughput screening, HTS)은 병렬식 합성에서 많은 반응을 동시에 수행할 때 사용되는 기술입니다. 고효율 실험(High-throughput experientation, HTE)으로도 알려진 이 기술은 특히 반응을 위한 이상적인 반응물질을 찾기 위해 화합물을 신속하고 효율적으로 스크리닝하는 데 유용합니다. 고효율 스크리닝 방법은 흔히 로봇식 플레이팅 시스템, 자동화된 데이터 수집/분석, 잠재적인 반응물질을 식별하기 위한 컴퓨터 프로그램 같은 자동화 시스템을 사용합니다. HTS는 신약 발굴 공정에 대혁신을 일으켰으며 제조회사, 교육기관, 연구 실험실에서 새로운 잠재적인 약물 후보를 신속하게 발견하기 위해 사용합니다.
머크는 다양한 제품을 제공함으로써 연구자들이 자신에게 필요한 고처리량 제품을 한 곳에서 구매할 수 있도록 합니다.
KitAlysis™- High-throughput screening kit
ChemBeads – HTE용으로 설계된 촉매 코팅 유리 비드(bead)이며 자동화에서 고체 처리와 관련된 문제를 해결합니다.
KitAlysis™ 스타터 키트
염기 스크리닝 – 각각 바이알 2개로 된 염기 11개, 화학자의 재량에 따라 추가되는 추가 염기를 위한 개방형 바이알 2개로 구성되어 있으며, 교차 커플링 반응을 위한 신속하고 효율적인 염기 스크리닝을 목적으로 합니다
Buchwald-Hartwig 아미노화 스크리닝 - 각각 바이알 2개로 된 촉매제 12개로 구성되어 있으며 Buchwald-Hartwig C-N 교차 커플링의 빠른 스크리닝을 위한 다중 염기 및 용매 시스템용입니다.
중간 크기(5, 6, 7) 폐환 치환반응 스크리닝- 각각 바이알 4개로 된 촉매제 6개로 구성되어 있으며 분자내 말단 alkene 2개의 5원, 6원, 7원 고리 형성 반응을 신속하고 효율적으로 스크리닝하는 것을 목적으로 합니다
Miyaura Borylation 스크리닝 - 각각 바이알 4개로 된 촉매제 6개, diboron 화합물 2개로 구성되어 있으며, 팔라듐-촉매 보릴화 조건에 유리합니다
24 Pd 전촉매제 스크리닝 - 24 교차 커플링 전촉매제는 연구자들이 더 구체적인 키트를 선택하도록 선택지를 좁혀 줍니다.
Copper C-N 교차 커플링 스크리닝 - 각각 바이알 4개로 된 촉매제 6개로 구성되어 있으며, Copper C-N 교차 커플링 반응을 신속하게 스크리닝하는 다중 염기 및 용매 시스템을 목적으로 합니다
Suzuki-Miyaura 교차 커플링 스크리닝 - 각각 바이알 4개로 된 촉매제 6개로 구성되어 있으며, 교차 커플링 조건에 유리합니다
ChemBeads 촉매 코팅 유리 비드(bead) 적색
ChemBeads
ChemBeads는 촉매 코팅 유리 비드(bead)이며, 고처리량 실험에서 분리 및 정제 과정에서 사용됩니다. 이러한 촉매 비드는 자동화 스크리닝 방법에 이상적인데, 1밀리그램보다 적은 양의 고체 무게를 정확하게 측정하고 로봇으로 자동 분주할 수 있기 때문입니다. 게다가, ChemBeads는 체적 측정을 통해 재료의 낭비를 제거할 수 있습니다. ChemBeads는 높은 표면적 대 부피 비율을 가지고 있으며, 크기와 형태가 같아서 분리 과정의 일관성 및 효율성을 보장하므로 신뢰성 있는 결과를 얻습니다.
관련 자료
- PEPPSI™ Catalyst - Introduction, Advantages and Applications
Discover PEPPSI catalysts for cross-coupling reactions. Improve yield and versatility in organic synthesis with these popular catalysts
- A-Phos
Explore our profile of versatile ligand for cross-coupling reactions, enhancing catalyst efficiency and selectivity
- 2nd Generation Buchwald Precatalysts
Read up on the technical article for more information on 2nd generation Buchwald precatalysts for efficient cross-coupling reactions
- ChemBeads
Find out more on the Solid catalyst-coated glass beads for efficient cross-coupling reactions.
- KitAlysis™ C-N (Buchwald-Hartwig) High-Throughput Screening Kit
Unlock C-N bond formation with the C-N Kitalysis Kit on innovative cross-coupling solutions.
- KitAlysis™ Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Kit
Enhance your cross-coupling reactions with the S-M Kitalysis Kit. Read more on efficient S-M bond formation.