Merck
Home제품임상 및 진단ProClin™ 보존제
ProClin™ 보존제
ProClin 보존제는 업계를 선도하는 진단 제조업체의 1,000종이 넘는 FDA 등록 IVD 키트에서 사용되며, IVD 산업에서 가장 효과적인 수용성 제제입니다. ProClin 제품은 광범위한 미생물을 효과적으로 즉시 억제하여 낮은 작업 농도에서 IVD 시약의 유효기간을 연장하도록 도와 줍니다. ProClin 보존제는 4가지 고유 제제로 쉽게 사용할 수 있으며, 매우 다양한 특정 요구조건을 충족하는 갖가지 옵션을 보장합니다. 당사의 ProClin 제품에 대해 자세히 알아보기
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
여러 곳에서 미생물 크렙스 회로를 억제하는 Proclin™ 살생물 보존제
ProClin™ 보존제는 피루브산염 탈수소효소, α-케토글루타르산 탈수소효소, 숙신산염 탈수소효소, NADH 탈수소효소와 같은 4가지 주요 지점에서 크렙스 회로를 공격합니다. 모든 세균과 진균은 적어도 크렙스 회로의 일부를 가지고 있기 때문에 활동의 범위가 넓습니다.
ProClin™ 보존제는 모든 제조 공정과 분량에 적합하도록 편리한 팩 크기로 언제든지 구입할 수 있습니다. 당사의 4가지 제제와 더불어 특정 진단 시약 또는 분석에서 ProClin™ 보존제 사용의 검사 및 평가에 유용한 ProClin™ 표준품ProClin™ Variety 키트 같은 ProClin™ 지원 제품도 제공합니다.
ProClin™ Variety 키트(48119-U)에는 4가지 모든 제제의 5 mL 병이 포함되며, 특정 응용분야를 위한 ProClin™ 제품의 적합성을 평가하는 데 뛰어난 도구입니다. 당사의 기술 차트에서 제제 사이의 특징적인 차별 요소를 확인하십시오. ProClin™ 보존제가 귀하의 시약에 어떻게 도움이 되는지 확인하고 싶으십니까? 샘플 요청.
ProClin™ 제품의 안전성 프로파일이 향상되었음에도 불구하고, 한 독립적인 실험실 연구에서 티메로살 및 아지드화나트륨과 같은 상위 대체제와 비교했을 때 동등하거나 향상된 효능을 나타냈습니다. 
ProClin™ 보존제는 IVD 분석 개발에 사용하도록 제한되어 있으며 IVD 제조에서만 사용하도록 의도되었습니다. 
면책조항
본 제품은 미국 EPA의 연방 살충제 살진균제 및 살서제법(Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act), 유럽 살생물 제품 규정(Biocidal Products Regulation), 캐나다 해충 관리 규제국(Pest Management Regulatory Agency), 터키 살생물 제품 규정(Biocidal Products Regulation), 한국 생활화학제품 및 살생제의 안전관리에 관한 법률(Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act, K-BPR) 등을 포함하나 그에 국한되지 않는 글로벌 살생제 규정을 따르는 살생제로서 사용하기 위한 용도가 아닙니다.
당사는 귀하의 특정 요구조건에 맞도록 다양한 포장 크기로 각기 다른 특성을 가진 제제가 포함된 ProClin™ 보존제 제품군을 제공합니다.