Merck
Home제품임상 및 진단조직 진단Tissue Diagnostics Universal Reagents
Tissue Diagnostics Universal Reagents
노란색 배경에 놓인 실험실 장비 세트. 현미경은 오른쪽에 있습니다. 현미경의 왼쪽에는 초자류가 배열되어 있는데, 초록색 액체로 채워진 시험관은 스탠드에 거치되어 있고, 함께 있는 2개의 플라스크 중 하나는 노란색 액체, 다른 하나는 파란색 액체가 담겨 있습니다.
현미경 분석은 시료 전처리, 고정, 염색, 마운팅, 진단 등 여러 단계로 구성됩니다. 자사는 신뢰할 수 있는 배치간 일관성과 엄격한 ISO 준수 품질관리 기능을 갖춘 전체 세포 및 조직 진단 작업공정용 완전한 시약 세트를 제공합니다. 
자사는 정기적인 혈액학, 조직학, 세포학, 세균학 용도의 즉시 사용 가능한 시약 등 다양한 형식으로 사용할 수 있는 CE 인증 및 IVD 등록 시약을 제공합니다. 자사 제품은 임상 진단 및 실험실 인가와 감사를 지원하도록 완벽하게 적합합니다. 또한 경제적인 패키지 크기와 긴 유효기간을 가지고 있어 실험 효율성을 극대화할 수 있습니다.  
더 알아보기
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
고정 미디어
고정은 구조와 무결성을 보존하기 위해 특정 생물학적 조직 시료를 처리하는 동시에 자가분해, 변질, 부패 방지를 위해 적절한 고정제를 사용합니다. 자사는 아세트산, 아세톤, 에탄올, 메탄올, 포름알데히드, 글루타알데히드 용액, M-Fix™와 같은 고정 스프레이 등 특정 조직 진단을 지원하기 위한 모든 범위의 검사 등급 고정제를 보유하고 있습니다.
칼슘 제거제 및 조직 연화제
칼슘 제거제는 현미경용 정기적인 조직학 절차에서 뼈와 기타 단단한 조직 시료를 전처리하도록 사용하는 시약입니다. 자사는 진단 실험실 또는 의약품 연구용인 매우 적합하고 오류가 없는 신속한 칼슘 제거제 용액인 OSTEOMOLL®과 순한 칼슘 제거제 용액인 OSTEOSOFT®를 제공합니다.
포매 미디어
포매는 균일한 품질 섹션, 정의된 조직의 경도 및 균질성을 얻고 균일한 섹션을 만들기 위해 파라핀 왁스, 합성 레진 또는 젤라틴같은 포매 미디어로 조직 시료를 둘러쌉니다.
자사는 최적의 포매 및 조직학 진단 실험실 사용에 이상적인 DMSO(dimethyl sulfoxide) 첨가제가 들어있거나 들어있지 않은 폴리머가 풍부한 선택적 파라핀 왁스를 함유한 CE 인증 고품질 Histosec® 포매 미디어를 제공합니다.
조직 투명화 용매
조직 투명화 절차는 효율적인 현미경 연구를 위해 시료의 불투명도를 줄이기 위해 조직을 유기 용매와 수용액에 담그는 절차입니다. 자사의 광범위한 조직학 등급 용매는 로트별 일관성에 필요한 조직을 처리할 수 있습니다. 자사의 조직학 용매는 장기적 내구성을 유지하기 위하여 조직학 용매를 황색 유리병, 탄소강 플렉스 스푸트 캔, NPT 스레드와 함께 탄소강 캔으로 제공합니다.
마운팅 미디어
마운팅 미디어는 현미경 분석에서 광학 선명도를 향상시키기 위해 커버슬립, 조직 시료, 슬라이드를 결합하는 수용성 또는 비수용성 용액(유리에 가까운 굴절률)입니다.
자사는 일반적인 조직학 시료, 형광 염색 조직 섹션, 페록시다아제가 있는 시료 또는 알칼리 포스파타아제 면역조직학 조직 섹션을 위한 광범위한 슬라이드 마운팅 미디어를 제공합니다. 프로피듐 요오드(PI) 또는 4′6-다이아미디노-2-페닐린돌(DAPI)가 들어있는 마운팅 미디어도 이용할 수 있습니다.
자사는 친환경 대체 제품인 Organo/Limonene Mount™는 커버 슬립 염색 조직과 유기 용매로 탈수가 가능한 세포 도말에 이상적인 즉시 사용 가능한 마운팅 미디어도 제공합니다.
이머전 미디어
이머전(immersion) 미디어는 이머전 대물렌즈(40배 초과)가 있는 고해상도 현미경에서 시료 표면과 현미경 렌즈 사이에 사용하는 천연 또는 합성 오일입니다. 자사의 이머전 오일은 최적의 배율을 위한 뛰어난 굴절 특성과 균질성을 제공합니다. 또한 자사의 모든 이머전 미디어는 임상 진단에 적합한 CE 인증 IVD 제품입니다.