세균학 염색제
세균학은 현미경만큼 오랜 역사를 가지고 있습니다. 예전에는 작고 호기심이 많았던 것들이 이제는 현대의 염색제와 염색 방법의 발전으로 빠르고 구체적으로 검출, 식별, 분류할 수 있게 되었습니다.
자사의 포괄적이고 혁신적인 세균학 제품에는 우수한 품질의 즉시 사용 가능한 염색 용액과 키트, 페놀 성분이 없는 사용자 친화적인 대체품, 보조 시약 및 기구의 전체 포트폴리오가 포함됩니다.
자사의 제품은 즉시 사용 가능한 용액, 염색, 키트, IVD 등록, CE 인증을 받았으며, 종합적인 품질 관리를 거치기 때문에 임상 진단 및 산업 품질관리에 적합합니다. 고품질, 긴 유효기간, 배치 간 일관성을 보장하여 확실하고 재현 가능한 결과를 제공하며 어려운 진단 사례의 혈액학 테스트를 쉽게 수행할 수 있습니다.
더 알아보기
Products
그람 염색
그람(Gram) 염색은 새포벽 구성 성분 차이에 기반해 박테리아를 두 개의 그룹으로 분류하도록 사용하는 매우 일반적이지만 중요한 염색입니다. 그람 양성균은 보라색-파란색으로 염색되지만, 그람 음성균은 유기용매에 의해 탈색되어, 대조염색을 하면 주황색-핑크색으로 변하면서 구별됩니다. 자사는 모든 임상 실험실 또는 산업 분야에서 확신, 속도, 간편하게 이러한 다단계 절차에 필요한 다양한 용액을 공급합니다. 다양한 팩과 크기로 제공되는 크리스털 바이올렛과 아닐린 염료제, 그람 요오드와 탈색제 용액, 안전한 PE 병에 들어있는 사프라닌 오렌지 대조염섹제를 검색하십시오. 또한 여러분의 안전을 위해 페놀 성분이 없는 키트를 제공합니다. 자사의 그람 염색 용액과 세트는 취급이 간편하고 신뢰할 수 있는 염색 결과를 제공합니다.
항산균
항산균의 가장 안정적인 검출을 위해 수동 또는 자동 염색에 적합한 다양한 용액과 키트를 제공합니다. 항산 염색 용액과 AFB 플루오르 염색 키트(페놀 성분이 없는 옵션 사용 가능)를 사용하여 현미경으로 형광을 검출하거나 도말 또는 파라핀 섹션의 열염색용 Ziehl-Nelson 용액을 사용해 보십시오. 변형된 Ziehl-Neelsen 냉염색은 즉시 사용할 수 있는 AFB 컬러 키트로도 가능합니다.
세균학용 보조제
세균성 시료의 전처리, 고정, 염색, 보관, 마운팅에 필요한 모든 작업공정을 찾아 보십시오. 자사는 신뢰할 수 있는 고정제에서 수용성 및 비수용성 마운팅 미디어, 우수한 굴절 특성이 있는 이머전 오일, 기타 많은 고품질 시약, 용매, 용액, 첨가제, 기기에 이르기까지 광범위한 세균학 제품을 제공합니다. 각 단계마다 여러분을 충족시켜 드립니다.
TISSUE-TROL™ 대조군 슬라이드
Sigma-Aldrich® Tissue-Trol™은 특정 미생물 병원체를 포함하여 특징이 알려진 파라핀 포매 조직 섹션으로 구성된 대조군 슬라이드입니다. 병리학 대조군 슬라이드는 병리학 실험실에서 염색 성능을 모니터링하기 위한 공식적인 품질 보증 프로그램 지원을 위해 필수적입니다.
관련 제품 자료
- Article: Identification of Microorganisms Based on Color
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
- Article: Pseudomonas Media and Tests
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
- Article: Streptococci - Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci are non-motile, microaerophilic, Grampositive spherical bacteria (cocci). They often occur as chains or pairs and are facultative or strict anaerobes.
- Article: Toluidine Blue Staining Protocol for Millicell® Culture Inserts
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
- Article: Detection and Molecular Identification of Mycobacteria Species
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.