Merck
엽산염 비타민 B9
이미지는 청록색을 배경으로 물이 들어 있는 투명 유리병에 커다란 초록색 잎 하나가 들어 있으며, 주변에 알약과 캡슐이 흩어져 있는 모습을 묘사합니다. 캡슐 중 하나는 열려 있어서 분말 내용물이 보입니다.
혁신적인 모노소듐염을 반대 이온으로 사용하여 엽산염의 수준을 한 단계 더 끌어올립니다
비타민 B9로도 알려져 있는 엽산염은 세포 분열, DNA 건강, 유전자 발현을 포함하여 많은 생리적 기능에 중요한 역할을 수행합니다. 엽산염은 자연적으로 일부 음식에 제한적으로 존재하고, 다른 음식에 추가되고, 식이보충제로서 제공됩니다. 엽산염은 인체에서 생성되지 않기 때문에 식이 공급원을 통해 섭취되어야 합니다.
상업용 환원형 엽산염 제품에 대한 업계 선도자로서, 당사의 엽산염은 기능 식품 산업과 제약 산업 모두에 제공됩니다. 당사의 고품질 엽산염은 cGMP 지침 ICH Q7에 따라 제조되며 전담 규제 지원에 의해 전 세계적으로 지원을 받습니다.
섹션 개요
제품
Loading
관련 제품 자료
엽산염(Folate)과 엽산(Folic Acid)의 비교
엽산은 자연에서 발견되는 것이 아니라 합성 화합물이며, 강화 및 식이보충제 프로그램에 사용됩니다. 엽산은 신체에서 사용되기 위해서, 혈액 내에서 발견되는 생체이용 가능한 엽산염의 형태인 5-methyltetrahydrofolate(5-MTHF)로 변환되는 일련의 과정을 통해 대사되어야 합니다. 엽산 섭취 후 일부 대사되지 않은 엽산(UMFA)은 순환계에 잔류합니다. 5-MTHF는 암1,2과 자폐 스펙트럼 장애3와 관련되는 혈장 내 대사되지 않은 엽산(UMFA)의 증가를 초래하지 않습니다.
메틸엽산염은 엽산에 대한 가장 중요한 대체제입니다
5-메틸엽산염(5-MTHF)은 비타민 B9의 생물학적 활성형입니다. 5-메틸엽산염은 직접 생체이용이 가능하므로 신체에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 엽산은 자연에서 발견되지 않는 합성 화합물이지만 강화 및 식이보충제 프로그램에 사용됩니다. 그러나 몇몇 한계점이 수반됩니다.
합성 엽산은 신체에서 사용되기 위해서, 아미노산 호모시스테인을 필수 메티오닌으로 변환하는 데 필수적인 생체이용 가능한 엽산염의 형태인 5-MTHF로 변환되는 일련의 과정을 통해 대사되어야 합니다. 신체는 메티오닌을 단백질 및 기타 중요 화합물을 만드는 데 사용합니다4.
메틸엽산염은 신체가 선호하는 엽산염 형태이며 신체가 균형 잡힌 엽산염 섭취를 달성하는 가장 쉬운 방법입니다. 결국, 인구 중 최대 25%5는 MTHF 다형성이므로 식이보충제를 통해 제공된 엽산을 생체이용 가능한 형태로 처리하는 기능이 손상되어 있습니다. MTHFR 다형성은 또한 암6을 포함한 일부 병리학적 위험의 증가와 관련이 있습니다. 이런 다형성이 있는 사람들을 위해 그들의 식이를 엽산으로 보충하는 것은 비효과적이며 결국 체내에 순환하는 대사되지 않은 엽산의 수준이 위태로운 수준으로 이어집니다. 그런 사람들과 그렇지 않은 사람들을 위해 메틸엽산염은 균형 잡힌 생물학적 활성 엽산 섭취를 달성하는 첫 번째 선택이자 가장 쉬운 방법입니다.
엽산염 생산에 대한 전문성
70년 이상의 고순도 엽산염 생산 관련 전문성을 토대로, 약학 및 식품 응용분야 모두에 적합한 환원형 엽산염 제품군을 다양하게 제공합니다. 아래에서 당사의 엽산염 관련 전문성을 확인해 보시고 용도에 적합한 엽산염 제품을 찾길 원하신다면 문의해 주십시오.
엽산염의 이점
충분한 엽산염 수준은 임신 전부터 성인기까지 생애 전반에 걸쳐 임신 중 성장 및 선천성 이상의 위험을 줄이고 신경계, 심혈관, 위장관 또는 뼈의 건강을 촉진하기 위해 필수적입니다.
엽산염 부족은 일부 질병과 인과 관계가 있으며, 가장 잘 알려진 것은 백혈병입니다. 엽산염이 낮으면 임신 합병증 및 신경관 결함과 같은 불량한 결과와도 연관이 있습니다. 엽산염 결핍은 영아와 어린이의 성장 및 발달에 영향을 미칠 수 있고 남성과 여성에게 불임을 유발할 수 있으며 노인의 뇌졸중, 치매, 우울증, 골절과 더불어 심혈관 질환 및 지방간과 관련이 있습니다.
엽산염 포트폴리오
Arcofolin®
Arcofolin®은 엽산염 보충제를 위한 가장 최신의 혁신 표준입니다. Arcofolin®는 L-5-methyltetrahydrofolate(L-5-MTHF) acid의 모노소둠염으로서, 자연적으로 많이 존재하는 엽산염 형태의 순수한 결정형입니다.
엽산염을 충분히 섭취하는 것은 어려울 수 있습니다. 천연 엽산염은 가공 및 조리 시 많은 양이 손실되므로, 엽산염 보조제를 섭취하면 인체에 유익합니다. Arcofolin® 보충제는 균형 잡힌 엽산염 섭취를 달성하고 낮은 엽산염 수준과 관련된 건강상의 위험을 예방하는 데 매우 중요합니다. 엽산염에 있어 Arcofolin®은 그야말로 최고의 제품입니다!
Arcofolin® L-5-methyltetrahydrofolate의 이점에는 다음이 포함됩니다.
Metafolin®
메틸엽산염 포트폴리오 중 Metafolin®은 당사가 전통적으로 생산해 온 L-5-methyltetrahydrofolic acid의 칼슘염 형태를 통해 엽산보다 더욱 생체이용률이 높은 대체제를 제공합니다. cGMP 조건에 따라 고품질 표준을 준수하여 생산된 Metafolin®은 2001년 등장한 이래로 광범위한 규제 기록과 폭넓은 산업 용도를 지니고 있습니다. 미국 약전(USP)의 제원을 충족합니다.
생물학적으로 이용 가능한 메틸엽산염이 영양분 보충 측면에서 업무에 어떻게 도움이 되는지에 대해 알아보시려면 당사에 문의해 주십시오.
API 엽산염
엽산염 칼슘 / 류코보린 칼슘
당사의 엽산염칼슘은 cGMP 조건 하에 엄격한 규제 감독을 통해 생산되고 있습니다. 당사는 두 가지 형태로 엽산염칼슘을 제공하고 있습니다.
엽산염칼슘은 세 가지 주요 임상 응용분야를 제공합니다.
  1. 대장암의 일차 치료: 항암제인 5- 플루오로우라실(5-FU), 이리노테칸, 시스플라틴 또는 옥살리플라틴 및 그 유도체와 조합. 엽산염칼슘은 5-FU의 조정자이며 항암 화학 요법에서 그 효능을 증대시킵니다.
  2. 중간체 혹은 고용량 메토트렉세이트의 독성 부작용을 감소시키기 위한 구제치료로서 특정 신생물병, 심각한 건선, 성인 류마티스관절염을 치료.
  3. 엽산 결핍증으로 인한 빈혈 치료
당사의 엽산염칼슘은 cGMP 조건 및 고품질 표준을 준수하여 생산되며 유럽이나 미국 약전의 요건보다 더 엄격한 규격을 충족합니다. 더불어 미국 원료의약품 등록제도(DMF), 지속가능성 인증서(CEP), 일본 국제공통기술문서(CTD)를 유지하고 있습니다. 코셔, 비GMO 또는 TSE 인증서를 비롯한 추가 서류도 제공될 수 있습니다.
Calcium Levofolinate Pentahydrate
세계 최초로 Calcium Levofolinate Pentahydrate(Levoleucovorin Calcium Pentahydrate), (6S)-5-Formytetrahydrofolic acid, 칼슘염을 상용 수량으로 생산하는 회사로서, 당사는 최고 품질의 제품을 제공하기 위해 전념하고 있습니다. cGMP 조건 및 고품질 표준을 준수하여 생산. 더불어 미국 원료의약품 등록제도(DMF), 지속가능성 인증서(CEP), 일본 국제공통기술문서(CTD)를 유지하고 있습니다. 코셔, 비GMO 또는 TSE 인증서를 비롯한 추가 서류도 제공될 수 있습니다.
엽산염 연구 제휴관계
환원엽산염의 상용 생산을 선도하는 업계 선두주자로서, 당사는 진화와 혁신을 계속하고 있습니다. 선두 연구기관 및 대학들과 협업하고 있으며 고품질 엽산염을 사용한 연구를 지원하고 있습니다. 연구 제휴 의사가 있으신 경우 문의해 주십시오.
추가 정보를 원하시면 연락 바랍니다 
귀사의 웹폼 페이지를 위한 소개 텍스트를 제공하십시오
당사의 엽산염이 귀사의 기능식품 또는 제약 작업에 어떻게 혜택을 드릴 수 있는지 공유하겠습니다.
*로 표시된 필드는 필수사항입니다.
참고문헌
1.
Troen AM et al. J Nutr. 2006; 136(1): 189–94;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16365081/
2.
Paniz C et al. J Nutr. 2017; 147(9): 1677–1685;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28724658/
3.
Raghavan R et al. Am J Clin Nutr. 2020; 112(5):1304–1317;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32844208/
5.
Hickey SE et al. Genet Med. 2013 Feb;15(2):153. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23288205/
6.
Petrone I et al. MTHFR C677T and A1298C Polymorphisms in Breast Cancer, Gliomas and Gastric Cancer: A Review. Genes (Basel). 2021;12(4):587. Published 2021 Apr 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33920562/