뒤로
4-(Dimethylamino)pyridine, polymer-bound
실험식(Hill 표기법):
C
8
H
8
CAS Number:
82942-26-5
Molecular Weight:
104.15
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
organic bases (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
화학식량
Chain Type
반응 유형
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
39410
4-(Dimethylamino)pyridine, polymer-bound,
extent of labeling: ~3.0 mmol/g "DMAP" loading, matrix crosslinked with 2% DVB