뒤로
SGE Microvolume Syringe
Products
제품 카테고리
syringes (7)
Manufacturer
길이(mm)
OD(mm)
Volume (µL)
호환성
니들 모양
포장 단위
게이지
제품 필터
Showing 1-7 of 7
비교
제품 번호
설명
가격
509221
SGE Microvolume Syringe,
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
확장
가격 보기
24411
SGE Microvolume Syringe,
5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
확장
가격 보기
24401
SGE Microvolume Syringe,
0.5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
확장
가격 보기
24408
SGE Microvolume Syringe,
1BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
확장
가격 보기
24400
SGE Microvolume Syringe,
0.5BNR-5, Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
확장
가격 보기
509272
SGE Microvolume Syringe,
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm
확장
가격 보기
509140
SGE Microvolume Syringe,
0.5BNR-5BV, Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm