주요 문서
509221
SGE Microvolume Syringe
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23 ga
설명
Plunger-in-needle syringe
특징
Plunger-in-needle (8mm OD barrel)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 000500
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.63 mm
용적
1 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A sample as small as 0.1 μL is contained in the needle.
  • nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
  • full sample displacement
  • plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
  • no sample carryover
  • improved sample volume reproducibility
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)