주요 문서
20888
Hamilton® HPLC syringes
1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
니들 크기
22s ga (blunt tip)
특징
blunt tip
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81065
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
호환성
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 90° blunt tip of Hamilton® HPLC syringe [model: 1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)] has chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)