주요 문서
28634-U
Hamilton® 1710N syringe
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
니들 크기
22s ga
설명
gastight
특징
point style blunt tip
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203077
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
호환성
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)