주요 문서
20688
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1710N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
설명
Gastight®
특징
needle type N (cemented)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81000
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
애플리케이션
It was used in calibrating the instrument used for the analysis of dissolved gases by headspace sampling GC with thermal conductivity, flame ionization and FPD detectors.
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Analysis of dissolved gases by headspace sampling gas chromatography with column and detector switching. Preliminary results.
Sarradin, Pierre-Marie, and Jean-Claude Caprais.
Analytical Communications, 33.10, 371-373 (1996)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)