주요 문서
24585
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
니들 크기
26s ga (side-port)
설명
Gastight®
특징
needle type N (cemented)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80039
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)