Hamilton 주사기
Hamilton 유리 주사기는 고품질 소재와 숙련된 기술 덕분에 신뢰할 수 있는 분석을 위한 최고의 성능을 제공합니다. 가장 포괄적인 범위의 표준 및 맞춤형 주사기를 제공합니다. Hamilton 주사기는 공칭 부피의 ±1% 이내의 정확도와 전체 스케일 부피의 80%에서 측정치 1% 이내의 정밀도를 보장하도록 제조됩니다. 배럴과 플런저 치수의 설계는 높은 수준의 정확도와 정밀도를 보장합니다.
더 알아보기
Products
Hamilton Gas Tight 주사기
기밀 주사기는 액체와 기체를 모두 분주할 수 있도록 설계되었으며, 정밀 가공된 PTFE 플런저 팁으로 만들어 내는 누출 없는 밀봉이 특징입니다. 팁이 단단히 고정되어 있어 주사기 배럴을 효과적으로 세척하고 남은 시료를 제거할 수 있습니다. 이 기능은 침전물이 형성되어 플런저가 고착될 수 있는 위험을 최소화하므로 이질적인 샘플을 다룰 때 유용합니다. 이 주사기 시리즈는 100 μL에서 최대 100 mL의 용량을 분주하는 데 이상적입니다.
Hamilton Microliter 주사기
Microliter 주사기는 액체용으로 특별히 설계되었으며, 손으로 끼우는 스테인리스 스틸 플런저와 미세한 구멍이 뚫린 주사기 배럴이 특징입니다. 이 주사기는 침전되거나 유리와 결합하는 경향이 없는 균질한 시료를 취급하는 데 적합합니다.
Hamilton TLC 주사기
박층 크로마토그래피(TLC) 주사기는 바늘 끝부터 3/4 인치 길이에 걸쳐 PTFE 코팅이 되어 있습니다. 코팅은 바늘과 액체 사이의 표면 장력을 감소시켜 재현성있는 시료 스파팅(spotting)에 이상적입니다. TLC 주사기의 두 가지 옵션: 고정형 바늘(SNTLC) 또는 표준 탈착식 바늘(RN) 주사기에 장착할 수 있는 교체용 바늘.
Hamilton SampleLock 주사기
Hamilton SampleLock 주사기를 사용하면 증발 손실과 환경 오염을 방지하여 액체 또는 기체 시료를 안전하게 수집, 보관, 운반 및 분석할 수 있습니다. 이 주사기는 50 μL에서 100 mL까지 다양한 크기로 제공됩니다. 이 주사기는 손쉬운 트위스트 밸브와 확실한 후방 정지부를 갖추고 있어 시료 손실과 플런저 파열을 효과적으로 방지합니다. 또한 SampleLock 밸브에는 옵션인 수 루어 및 암 루어 잠금 어댑터 나사가 장착되어 있어 다양한 커넥터 및 이음부와의 호환성을 보장합니다.