주요 문서
HAM80075
Hamilton® syringe
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NB.03
material
Gastight syringe
특징
autoclavable: no
model
제조업체/상표
Hamilton 80075
파라미터
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
I.D. × O.D.
0.46 mm × 6.6 mm
니들 I.D. × O.D.
0.13 mm × 0.47 mm
니들 게이지
26s
용적 × 길이
10 μL × 51 mm
일반 설명
Hamilton model 1701 N 10 µL volume syringe having a cemented 26s guage, 2 inch needle with point style 3 blunt tip.
애플리케이션
  • in HPLC injection
  • sample pipetting
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)