주요 문서
21343
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN), pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE plunger tip
크기
10 μL
설명
1701, all
특징
PTFE tip
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 13205
주사기 용적
10 μL
호환성
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800 are accessories for Hamilton syringes and these plungers do not fit sample lock syringes.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)